3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302558-1G
PC302558-5G
PC302558-10G
APOSPC302558-1GEA
159
EUR
APOSPC302558-1G
APOSPC302558-5G
APOSPC302558-10G
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₉H₈BrF₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18398595 CAS-Nummer: 1261828-76-5 UN: 3261 ADR: 8,III |