4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302566-1G
PC302566-5G
PC302566-10G
APOSPC302566-1GEA
0
EUR
APOSPC302566-1G
APOSPC302566-5G
APOSPC302566-10G
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrClF₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18393833 CAS-Nummer: 1261606-06-7 UN: 3265 ADR: 8,III |