4'-Chlor-2'-fluor-3'-methoxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302568-1G
PC302568-5G
PC302568-10G
APOSPC302568-1GEA
116
EUR
APOSPC302568-1G
APOSPC302568-5G
APOSPC302568-10G
4'-Chlor-2'-fluor-3'-methoxyacetophenon 98%
4'-Chlor-2'-fluor-3'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Molecular Weight: 202.61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687210 CAS-Nummer: 1323966-44-4 |