4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302572-1G
PC302572-5G
PC302572-10G
APOSPC302572-1GEA
357
EUR
APOSPC302572-1G
APOSPC302572-5G
APOSPC302572-10G
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formel:
C₉H₉ClFNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115957 CAS-Nummer: 754944-16-6 |