4-Chloro-3,5-difluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302576-1G
APOSPC302576-1GEA
0
EUR
APOSPC302576-1G
4-Chloro-3,5-difluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-3,5-difluoro-DL-phenylalanine
Formel:
C₉H₈ClF₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23795327 CAS-Nummer: 1706431-62-0 |