4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzamide
PC302578-1G
APOSPC302578-1GEA
116
EUR
APOSPC302578-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzamide 97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzamide
Formel:
C₉H₉ClFNO₂ Molecular Weight: 217,62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687217 CAS-Nummer: 1323966-26-2 |