4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-3-(4-chloro-3-fluorophenyl)propanoic acid
PC302580-1G PC302580-5G
APOSPC302580-1GEA 145 EUR
APOSPC302580-1G APOSPC302580-5G
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₉ClFNO₂
Schmelzpunkt: 243…245 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660180
CAS-Nummer: 439587-16-3