(4-Ethoxy-2,3-difluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302583-1G
APOSPC302583-1GEA
136
EUR
APOSPC302583-1G
(4-Ethoxy-2,3-difluorphenyl)essigsäure 97%
(4-Ethoxy-2,3-difluorphenyl)essigsäure
Formel:
C₁₀H₁₀F₂O₃ Schmelzpunkt: 145…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258707 CAS-Nummer: 1017779-62-2 |