4-Ethoxy-2-fluoroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302585-1G
APOSPC302585-1GEA 119 EUR
APOSPC302585-1G
4-Ethoxy-2-fluoroaniline 98%
4-Ethoxy-2-fluoroaniline
Formel: C₈H₁₀FNO
Molecular Weight: 155,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11053973
CAS-Nummer: 470702-37-5