4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC302590-1G
PC302590-5G
APOSPC302590-1GEA
203
EUR
APOSPC302590-1G
APOSPC302590-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel:
C₈H₅F₄NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18907236 CAS-Nummer: 1323966-41-1 |