4-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302592-1G
APOSPC302592-1GEA 116 EUR
APOSPC302592-1G
4-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
4-Fluoro-2-methoxycinnamic acid
Formel: C₁₀H₉FO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03002810
CAS-Nummer: 682804-98-4