4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302596-10G
PC302596-5G
PC302596-1G
APOSPC302596-10GEA
371
EUR
APOSPC302596-10G
APOSPC302596-5G
APOSPC302596-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₉H₆F₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201063 CAS-Nummer: 1373921-14-2 |