4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302599-1G PC302599-5G PC302599-10G
APOSPC302599-1GEA 116 EUR
APOSPC302599-1G APOSPC302599-5G APOSPC302599-10G
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₆ClF₃O₃S
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519323
CAS-Nummer: 775288-85-2
UN: 3261
ADR: 8,III