4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302602-1G
PC302602-5G
PC302602-10G
APOSPC302602-1GEA
0
EUR
APOSPC302602-1G
APOSPC302602-5G
APOSPC302602-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel:
C₉H₈F₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18398425 CAS-Nummer: 1261646-41-6 |