4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302604-1G
PC302604-5G
APOSPC302604-1GEA
0
EUR
APOSPC302604-1G
APOSPC302604-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel:
C₉H₁₀F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18398479 CAS-Nummer: 1261865-55-7 |