4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific

PC302605-1G PC302605-5G PC302605-10G
APOSPC302605-1GEA 171 EUR
APOSPC302605-1G APOSPC302605-5G APOSPC302605-10G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid 98%
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₆ClF₃O₃S
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07774167
CAS-Nummer: 694514-21-1
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR