4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC302607-1G
APOSPC302607-1GEA
0
EUR
APOSPC302607-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₆ClF₃O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18398444 CAS-Nummer: 956468-19-2 |