5-(Difluormethoxy)-3-fluorbenzylbromid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302611-1G
PC302611-5G
APOSPC302611-1GEA
116
EUR
APOSPC302611-1G
APOSPC302611-5G
5-(Difluormethoxy)-3-fluorbenzylbromid 95%
5-(Difluormethoxy)-3-fluorbenzylbromid
Formel:
C₈H₆BrF₃O Molecular Weight: 255.03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832362 CAS-Nummer: 1017779-39-3 UN: 3265 ADR: 8 III |