5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302613-1G
APOSPC302613-1GEA 0 EUR
APOSPC302613-1G
5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11519364
CAS-Nummer: 1092461-25-0