5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302614-1G
PC302614-5G
APOSPC302614-1GEA
178
EUR
APOSPC302614-1G
APOSPC302614-5G
5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid 98%
5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrClF₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519358 CAS-Nummer: 1092461-19-2 UN: 3265 ADR: 8,II |