5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302615-1G
PC302615-5G
PC302615-10G
APOSPC302615-1GEA
0
EUR
APOSPC302615-1G
APOSPC302615-5G
APOSPC302615-10G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₉ClF₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832385 CAS-Nummer: 1256482-62-8 |