5-Fluor-2-methoxybenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302621-1G
PC302621-5G
PC302621-10G
PC302621-25G
APOSPC302621-1GEA
0
EUR
APOSPC302621-1G
APOSPC302621-5G
APOSPC302621-10G
APOSPC302621-25G
5-Fluor-2-methoxybenzylamin 97%
5-Fluor-2-methoxybenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06213625 CAS-Nummer: 148870-38-6 |