5-Fluoro-2-methoxy-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302622-1G
APOSPC302622-1GEA 0 EUR
APOSPC302622-1G
5-Fluoro-2-methoxy-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-methoxy-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₂FNO₃
Schmelzpunkt: 251 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05227952
CAS-Nummer: 603105-80-2