5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302625-1G
APOSPC302625-1GEA
159
EUR
APOSPC302625-1G
5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Molecular Weight: 183,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116047 CAS-Nummer: 1039365-71-3 |