5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302626-1G
PC302626-5G
PC302626-10G
APOSPC302626-1GEA
224
EUR
APOSPC302626-1G
APOSPC302626-5G
APOSPC302626-10G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₁H₁₂F₃NO₂ Molecular Weight: 247.214 g/mol Schmelzpunkt: 236 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832357 CAS-Nummer: 1256482-64-0 |