6-Chloro-2,3-difluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-3-(6-chloro-2,3-difluorophenyl)propanoic acid
PC302630-1G
APOSPC302630-1GEA
116
EUR
APOSPC302630-1G
6-Chloro-2,3-difluoro-DL-phenylalanine
6-Chloro-2,3-difluoro-DL-phenylalanine
Formel:
C₉H₈ClF₂NO₂ Molecular Weight: 235,62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201054 CAS-Nummer: 1706428-57-0 |