2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302660-10G
PC302660-5G
PC302660-1G
APOSPC302660-10GEA
337
EUR
APOSPC302660-10G
APOSPC302660-5G
APOSPC302660-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl alcohol
Formel:
C₈H₈F₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116021 CAS-Nummer: 773871-99-1 |