2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302687-1G
PC302687-5G
APOSPC302687-1GEA
313
EUR
APOSPC302687-1G
APOSPC302687-5G
2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₉H₅F₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687195 CAS-Nummer: 1323966-20-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |