2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302688-1G
APOSPC302688-1GEA
190
EUR
APOSPC302688-1G
2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzylamin 97%
2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₉H₉F₄N Molecular Weight: 207,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687196 CAS-Nummer: 1323966-36-4 UN: 2735 ADR: 8,III |