2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302690-10G
PC302690-5G
PC302690-1G
APOSPC302690-10GEA
0
EUR
APOSPC302690-10G
APOSPC302690-5G
APOSPC302690-1G
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₉H₈BrF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115970 CAS-Nummer: 886500-35-2 UN: 3265 ADR: 8,II |