2,5-Bis(trifluormethyl)-6-methoxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302691-10G PC302691-5G PC302691-1G
APOSPC302691-10GEA 237 EUR
APOSPC302691-10G APOSPC302691-5G APOSPC302691-1G
2,5-Bis(trifluormethyl)-6-methoxybenzaldehyd 97%
2,5-Bis(trifluormethyl)-6-methoxybenzaldehyd
Formel: C₁₀H₆F₆O₂
Schmelzpunkt: 36…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660316
CAS-Nummer: 180134-14-9