2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302693-5G
PC302693-1G
APOSPC302693-5GEA
132
EUR
APOSPC302693-5G
APOSPC302693-1G
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzylamin 95%
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel:
C₉H₁₀F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972912 CAS-Nummer: 771582-58-2 |