(2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302699-1G
PC302699-5G
PC302699-10G
APOSPC302699-1GEA
183
EUR
APOSPC302699-1G
APOSPC302699-5G
APOSPC302699-10G
(2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(2-Methyl-5-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₁₀H₉F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832286 CAS-Nummer: 1000517-01-0 |