3,5-Difluor-2-methylbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302701-1G
APOSPC302701-1GEA
136
EUR
APOSPC302701-1G
3,5-Difluor-2-methylbenzonitril 98%
3,5-Difluor-2-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₅F₂N Molecular Weight: 153,13 g/mol Schmelzpunkt: 55…57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09996934 CAS-Nummer: 1003708-74-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |