3-[5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302708-1G
APOSPC302708-1GEA
136
EUR
APOSPC302708-1G
3-[5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel:
C₁₁H₁₁F₃O₂ Molecular Weight: 232,199 g/mol Schmelzpunkt: 63…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832355 CAS-Nummer: 1017779-28-0 |