3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302711-1G
APOSPC302711-1GEA
203
EUR
APOSPC302711-1G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₄ClF₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23795330 CAS-Nummer: 1431329-60-0 |