3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC302714-1G
APOSPC302714-1GEA
60.9
EUR
APOSPC302714-1G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride
Formel:
C₉H₇Cl₂FO₂ Molecular Weight: 237,055 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832337 CAS-Nummer: 1017778-76-5 |