3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302717-10G
PC302717-5G
APOSPC302717-10GEA
0
EUR
APOSPC302717-10G
APOSPC302717-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formel:
C₈H₅Cl₂FO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115865 CAS-Nummer: 886497-26-3 UN: 3261 ADR: 8,III |