3-Ethoxy-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302723-1G
APOSPC302723-1GEA
136
EUR
APOSPC302723-1G
3-Ethoxy-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
3-Ethoxy-2,6-difluoro-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₁H₁₃F₂NO₃ Molecular Weight: 245,223 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519376 CAS-Nummer: 1260007-97-3 |