3-Fluor-2-methoxybenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Fluoro-2-methoxybenzenemethanol
PC302726-5G
APOSPC302726-5GEA
148
EUR
APOSPC302726-5G
3-Fluor-2-methoxybenzylalkohol 98%
3-Fluor-2-methoxybenzylalkohol
Formel:
C₈H₉FO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025369 CAS-Nummer: 303043-91-6 |