3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302730-1G
APOSPC302730-1GEA
202
EUR
APOSPC302730-1G
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylamin 98%
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₉H₁₀F₃NO Molecular Weight: 205,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18398592 CAS-Nummer: 1261647-71-5 UN: 2735 ADR: 8,III |