3'-Methyl-5'-(trifluormethoxy)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302732-1G
APOSPC302732-1GEA
180
EUR
APOSPC302732-1G
3'-Methyl-5'-(trifluormethoxy)acetophenon 98%
3'-Methyl-5'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel:
C₁₆H₁₆O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025377 CAS-Nummer: 916420-58-1 |