4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302743-1G
APOSPC302743-1GEA
224
EUR
APOSPC302743-1G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₄ClF₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23795335 CAS-Nummer: 1431329-62-2 |