4-Fluoro-2-methylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302751-1G
APOSPC302751-1GEA 72.5 EUR
APOSPC302751-1G
4-Fluoro-2-methylbenzamide 98%
4-Fluoro-2-methylbenzamide
Formel: C₈H₈FNO
Molecular Weight: 153,154 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116010
CAS-Nummer: 886501-45-7