3-Ethoxy-2,4-difluorbenzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302775-1G
APOSPC302775-1GEA
277
EUR
APOSPC302775-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorbenzylamin 95%
3-Ethoxy-2,4-difluorbenzylamin
Formel:
C₉H₁₁F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258733 CAS-Nummer: 1017778-36-7 |