4-Chlor-3-fluorbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(4-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine
PC302780-5G
PC302780-1G
APOSPC302780-5GEA
48
EUR
APOSPC302780-5G
APOSPC302780-1G
4-Chlor-3-fluorbenzylamin 97%
4-Chlor-3-fluorbenzylamin
Formel:
C₇H₇ClFN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116008 CAS-Nummer: 72235-58-6 UN: 2735 ADR: 8,III |