4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302784-1G
APOSPC302784-1GEA
203
EUR
APOSPC302784-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel:
C₁₁H₁₁F₃O₃ Molecular Weight: 248,20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13196586 CAS-Nummer: 1206593-28-3 |