4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302786-1G
APOSPC302786-1GEA 144 EUR
APOSPC302786-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₃
Molecular Weight: 235,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660287
CAS-Nummer: 886502-47-2