2-Fluoro-4-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302800-100MG
APOSPC302800-100MGEA
0
EUR
APOSPC302800-100MG
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)phenylacetonitrile
Formel:
C₈H₅F₆NS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652508 CAS-Nummer: 1240256-87-4 |