2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302805-1G
APOSPC302805-1GEA
87
EUR
APOSPC302805-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel:
C₉H₅ClF₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201039 CAS-Nummer: 1373920-78-5 UN: 3265 ADR: 8,II |